Merck
91237
2-Propanol
greener alternative
analytical standard
Synonym(e):
sec-Propylalkohol, IPA, Isopropanol, Isopropylalkohol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)2CHOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
60.10
UNSPSC Code:
12352104
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-661-7
Beilstein/REAXYS Number:
635639
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
2.1 (vs air)
vapor pressure
33 mmHg ( 20 °C), 44 mmHg ( 25 °C)
assay
≥99.9% (GC)
autoignition temp.
750 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
2.0-12.7 %, 93 °C
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.377 (lit.), n20/D 1.378
bp
82 °C (lit.)
mp
−89.5 °C (lit.)
solubility
water: soluble (completely)
density
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
greener alternative category
SMILES string
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
InChI key
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
General description
2-Propanol ist ein sekundärer Alkohol, der in vielen Anwendungen als Lösungsmittel eingesetzt werden kann.
Dieser Stoff steht auf der Positivliste der EU-Verordnung 10/2011 über Materialien und Gegenstände aus Kunststoff, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen. Alle verfügbaren Referenzmaterialien für die in 10/2011 aufgeführten Substanzen finden Sie hier
2-Propanol gehört zur Klasse flüchtiger Verbindungen und ist eine wichtige Aromakomponente in Wein, da es die organoleptische Qualität des Weins verbessert.
Application
2-Propanol eignet sich als Extraktionslösungsmittel in der Flüssig-Flüssig-Extraktion von Acyclovir aus menschlichem Serum, das mittels Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC) analysiert werden kann.
Weitere Informationen zur geeigneten Instrumententechnik finden Sie im Analysenzertifikat des Produkts′. Weitere Unterstützung erhalten Sie vom technischen Kundendienst.
2-Propanol kann als Analysereferenzstandard zur Quantifizierung des Analyten in Weinproben mittels gaschromatographischen Verfahren eingesetzt werden. Es eignet sich auch als Zusatzlösungsmittel für die Extraktion von überkritischem Kohlenstoffdioxid aus Coffein sowie Chlorogensäuren und Lipiden aus grünen Kaffeebohnen bei der Analyse mittels Hochleistungsflüssigkeitschromatographie.
Features and Benefits
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This solvent is safe to use and thus aligns with "Safer Solvents and Auxiliaries". Click here for more information.
Other Notes
Digitales Referenzmaterial für dieses Produkt finden Sie auf unserer Online-Plattform ChemisTwin® für NMR. Diese digitale Ausgabe auf ChemisTwin® können Sie zur Bestätigung der Probenidentität und Quantifizierung von Verbindungen verwenden (mit digitalem externem Standard). Sie finden dort ein NMR-Spektrum dieser Substanz und können dieses mit wenigen Mausklicks online mit Ihrer Probe vergleichen. Hier erfahren Sie mehr und können Ihre kostenlose Probeversion starten.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Propanol
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
53.6 °F - closed cup
flash_point_c
12.0 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)