Merck
1.13350
Supelco
2-Propanol
≥99.8% (GC), for preparative chromatography Prepsolv
Synonym(e):
sec-Propylalkohol, IPA, Isopropanol, Isopropylalkohol
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2CHOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
60.10
Beilstein:
635639
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12191502
EG-Index-Nummer:
200-661-7
NACRES:
NB.21
product name
2-Propanol, for preparative chromatography Prepsolv
Dampfdichte
2.1 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
33 mmHg ( 20 °C)
43 hPa ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
Assay
≥99.8% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
750 °F
Wirksamkeit
5045 mg/kg LD50, oral (Rat)
12800 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
2.0-12.7 %, 93 °C
Verunreinigungen
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.05% Water
Abdampfrückstand
≤1.0 mg/L
Durchlässigkeit
220 nm, ≥50%
260 nm, ≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.377 (lit.)
pH-Wert
7 (20 °C)
bp
82 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−89.5 °C (lit.)
Übergangstemp.
flash point 12 °C
Dichte
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-25°C
SMILES String
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
InChIKey
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Mit ihrer hohen UV-Durchlässigkeit, geringen Partikelzahl, geringen Azidität und Alkalinität und ihrem geringen Abdampfrückstand sind LiChrosolv Lösungsmittel ideal für reproduzierbare Trennungen. In der analytischen HPLC werden Trennungen üblicherweise mit einem Lösungsmittelgradienten durchgeführt. Daher bieten wir Lösungsmittel neben den isokratischen Qualitäten auch in „gradient grade“ an. Somit kann der Gradienteneffekt des beteiligten Lösungsmittels minimiert werden.
Angaben zur Herstellung
Das Produkt wurde durch einen 0,2-μm-Filter filtriert
Hinweis zur Analyse
Reinheit (GC): ≥ 99,8 %
Identität (IR): entspricht
Abdampfrückstand: ≤ 1,0 mg/L
Wasser: ≤ 0,05 %
Azidität: ≤ 0,0002 meq/g
Alkalinität: ≤ 0,0002 meq/g
Durchlässigkeit (bei 220  nm): ≥ 50 %
Durchlässigkeit (ab 260  nm): ≥ 98 %
Filtriert durch 0,2-µm-Filter
Rechtliche Hinweise
PREPSOLV is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
53.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
12.0 °C - closed cup