Fortfahren mit
61941
Ethylenglykol 5 M -Lösung
Synonym(e):
Ethylenglycol -Lösung, Additiv Screening-Lösung 01/Kit-Nr. 78374
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C2H6O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
62.07
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
liquid
Quality Segment
density
1.04 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OCCO
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Ethylene glycol is a low toxicity molecule and is used for embryo cryopreservation in many domestic animals.
Ethylene glycol 5M solution is an additive screening solution of Additive Screening Kit. Additive Screen kit is designed to allow rapid and convenient evaluation of additives and their ability to influence the crystallization of the sample. The Additive Kit provides a tool for refining crystallization conditions.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
721972PHR1046EX0565
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
form
liquid
form
-
form
-
form
liquid
density
1.04 g/mL at 20 °C
density
-
density
1.113 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.11 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
room temp
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
target_organs
Kidney
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)