Y0001925
Betamethasondipropionat für die Systemeignung A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Betamethason-17,21-Dipropionat, 9α-Fluor-16β-methyl-11β,17α,21-trihydroxy-1,4-pregnadien-3,20-dion-17,21-dipropionat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
betamethasone
Hersteller/Markenname
EDQM
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[H][C@@]12C[C@H](C)[C@](OC(=O)CCl)(C(=O)COC(=O)CC)[C@@]1(C)C[C@H](O)C3(F)[C@@]2([H])CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C
InChI
1S/C27H34ClFO7/c1-5-22(33)35-14-21(32)27(36-23(34)13-28)15(2)10-19-18-7-6-16-11-17(30)8-9-24(16,3)26(18,29)20(31)12-25(19,27)4/h8-9,11,15,18-20,31H,5-7,10,12-14H2,1-4H3/t15-,18-,19-,20-,24-,25-,26?,27-/m0/s1
InChIKey
UOCNBCVPZWLUKX-HOBFILNXSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 1B - STOT RE 2
Zielorgane
Liver,Kidney,Endocrine system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)