Wichtige Dokumente
PHR1780
Betamethasonvalerat
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
Betamethason 17-Valerat, 1,4-Pregnadien-11β,17α,21-triol-9α-fluor-16β-methyl-3,20-dion-17-valerat, 9α-Fluor-16β-methyl-11β,17α,21-trihydroxy-1,4-pregnadien-3,20-dion-17-valerat, 9α-Fluor-16β-methylprednisolon-17-valerat, Betnovat
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to Ph. Eur. B1054000
traceable to USP 1069007
API-Familie
betamethasone
Form
solid
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 1 g
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
CCCCC(=O)O[C@@]1([C@@H](C)CC2C3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)CO
InChI
1S/C27H37FO6/c1-5-6-7-23(33)34-27(22(32)15-29)16(2)12-20-19-9-8-17-13-18(30)10-11-24(17,3)26(19,28)21(31)14-25(20,27)4/h10-11,13,16,19-21,29,31H,5-9,12,14-15H2,1-4H3/t16-,19?,20?,21-,24-,25-,26-,27-/m0/s1
InChIKey
SNHRLVCMMWUAJD-QDHNOTTGSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 1B - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)