Merck
B1040000
Betamethasondipropionat
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Betamethason-17,21-Dipropionat, 9α-Fluor-16β-methyl-11β,17α,21-trihydroxy-1,4-pregnadien-3,20-dion-17,21-dipropionat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C28H37FO7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
504.59
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
betamethasone
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
[H][C@@]12C[C@H](C)[C@](OC(=O)CCl)(C(=O)COC(=O)CC)[C@@]1(C)C[C@H](O)C3(F)[C@@]2([H])CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C
InChI
1S/C27H34ClFO7/c1-5-22(33)35-14-21(32)27(36-23(34)13-28)15(2)10-19-18-7-6-16-11-17(30)8-9-24(16,3)26(18,29)20(31)12-25(19,27)4/h8-9,11,15,18-20,31H,5-7,10,12-14H2,1-4H3/t15-,18-,19-,20-,24-,25-,26?,27-/m0/s1
InChIKey
UOCNBCVPZWLUKX-HOBFILNXSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Betamethasone dipropionate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biochem./physiol. Wirkung
Betamethason-17,21-dipropionat ist ein Glucocorticoid mit entzündungshemmender und immunsuppressiver Wirkung.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 1B - STOT RE 2
Zielorgane
Liver,Kidney,Endocrine system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 4
1 of 4
Naresh Punwani et al.
Journal of the American Academy of Dermatology, 67(4), 658-664 (2012-01-28)
Janus-associated kinases (JAKs) are involved in signal transduction from a variety of cytokines implicated in the pathogenesis of psoriasis, including interleukin (IL)-12, IL-23, and interferon-γ. INCB018424, a small molecule inhibitor of JAK1 and JAK2, inhibits cytokine-induced JAK/signal transducers and activators
Mohd Hanif Zulfakar et al.
International journal of pharmaceutics, 434(1-2), 399-405 (2012-06-14)
The current work examined the effect of fish oil (FO) and betamethasone dipropionate (BD) on the growth of immortalized HaCaT keratinocytes. HaCaT cells were grown and treated with FO and/or BD, and proliferation determined using the MTT method. The cells
Srinath Reddy et al.
Acta paediatrica (Oslo, Norway : 1992), 101(3), e130-e133 (2011-11-23)
Phimosis is a common paediatric urological disorder and often necessitates circumcision. We prospectively evaluated local steroid therapy (LST) as the first choice therapy for such children. Two hundred and sixty symptomatic boys up to 15 years of age (mean 34
Catherine Queille-Roussel et al.
The Journal of dermatological treatment, 24(4), 250-254 (2011-11-23)
The efficacy and safety of calcipotriol plus betamethasone dipropionate ointment in the treatment of psoriasis vulgaris has consistently been demonstrated in several clinical trials. For treatment of scalp psoriasis, more convenient formulations are required. Therefore, new lipophilic alcohol-free gel formulations
Shivam Kapila et al.
The Australasian journal of dermatology, 53(2), 98-105 (2012-05-11)
Psoriasis (Pso) in children may be confused clinically with atopic dermatitis (AD) and, indeed, the two conditions may co-exist. The aim of this study was to determine historical and clinical features that are different in paediatric Pso and AD and