Merck
B1055000
Betamethason 21-Valerat
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C27H37FO6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
476.58
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
betamethasone
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
CCCCC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)[C@@H](C)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C
InChI
1S/C27H37FO6/c1-5-6-7-23(32)34-15-22(31)27(33)16(2)12-20-19-9-8-17-13-18(29)10-11-24(17,3)26(19,28)21(30)14-25(20,27)4/h10-11,13,16,19-21,30,33H,5-9,12,14-15H2,1-4H3/t16-,19-,20-,21-,24-,25-,26-,27-/m0/s1
InChIKey
FEROCCAEIIKMJT-SUYDQAKGSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Betamethasone 21-valerate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 1B - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Metabolism of topical drugs within the skin, in particular glucocorticoids.
K Kubota et al.
Current problems in dermatology, 21, 61-66 (1993-01-01)
F Henry et al.
Skin pharmacology and applied skin physiology, 12(4), 199-210 (1999-07-27)
To assess the effect of the position of a limb (dependency) on the cutaneous vasoconstrictor (blanching) assay (VCA) using topical corticosteroid preparations. Two studies were performed on the forearms of healthy volunteers using tristimulus reflectance colorimetric assessments. The first one
K Kubota et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 84(12), 1478-1481 (1995-12-01)
Simultaneous diffusion and metabolism of betamethasone 17-valerate was studied using betamethasone 17-valerate, betamethasone 21-valerate, and betamethasone as permeants. These corticosteroids were suspended in silicone adhesive and applied to an artificial living skin equivalent (LSE) for 72 h. When betamethasone was
R De Pasquale et al.
Giornale italiano di dermatologia e venereologia : organo ufficiale, Societa italiana di dermatologia e sifilografia, 145(1), 135-138 (2010-03-04)
Lichen amyloidosis is a primary localized cutaneous amyloidosis without systemic involvement, characterized by a persistent pruritic eruption of multiple discrete hyperkeratotic papules. The etiology is unknown, but chronic irritation of the skin has been proposed as an etiological factor. We
K Kubota et al.
Dermatology (Basel, Switzerland), 188(1), 13-17 (1994-01-01)
The metabolism of betamethasone 17-valerate was estimated using an artificial living skin equivalent (LSE). Betamethasone 17-valerate, betamethasone 21-valerate and betamethasone were measured by a normal-phase high-performance liquid chromatographic (HPLC) method. Betamethasone 17-valerate was added to the culture medium with or