Merck
Y0000883
Adrenalin mit Unreinheit F
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
(−)-Epinephrin, (−)-Adrenalin, (R)-(−)-3,4-Dihydroxy-α-(methylaminomethyl)-benzylalkohol, L-Adrenalin, L-Epinephrin
About This Item
Lineare Formel:
(HO)2C6H3CH(OH)CH2NHCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
183.20
Beilstein:
2368277
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
pharmaceutical primary standard
Beschreibung
API family: adrenaline
API-Familie
adrenaline
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
215 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CNC[C@H](O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C9H13NO3/c1-10-5-9(13)6-2-3-7(11)8(12)4-6/h2-4,9-13H,5H2,1H3/t9-/m0/s1
InChIKey
UCTWMZQNUQWSLP-VIFPVBQESA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Adrenaline with impurity F EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biochem./physiol. Wirkung
Adrenoceptor-Agonist
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
M D De Bellis et al.
Biological psychiatry, 45(10), 1259-1270 (1999-06-01)
This investigation examined the relationship between trauma, psychiatric symptoms and urinary free cortisol (UFC) and catecholamine (epinephrine [EPI], norepinephrine [NE], dopamine [DA]) excretion in prepubertal children with posttraumatic stress disorder (PTSD) secondary to past child maltreatment experiences (n = 18)
Candice Bjornson et al.
The Cochrane database of systematic reviews, (2)(2), CD006619-CD006619 (2011-02-18)
Croup is a common childhood illness characterized by barky cough, stridor, hoarseness and respiratory distress. Children with severe croup are at risk for intubation. Nebulized epinephrine (NE) may prevent intubation. To evaluate the efficacy and safety of NE in children
Phillip L Lieberman
The American journal of medicine, 127(1 Suppl), S6-11 (2014-01-05)
The International Classification of Diseases (ICD)-9 included a code only for anaphylactic shock. The improved ICD-10 coding defines the different symptoms and types of anaphylaxis and includes coding for anaphylaxis without shock. This new coding is consistent with the efforts
Lisa Hartling et al.
The Cochrane database of systematic reviews, (6)(6), CD003123-CD003123 (2011-06-17)
Bronchodilators are commonly used for acute bronchiolitis, despite uncertain effectiveness. To examine the efficacy and safety of epinephrine in children less than two with acute viral bronchiolitis. We searched CENTRAL (2010, Issue 3) which contains the Acute Respiratory Infections Group's
Mads K Dalsgaard et al.
Experimental physiology, 89(3), 271-277 (2004-05-05)
Strenuous exercise increases the cerebral uptake of carbohydrate out of proportion to that of oxygen, but it is unknown whether such enhanced carbohydrate uptake is influenced by the marked endocrine response to exercise. During exhaustive exercise this study evaluated the