Merck
1011878
USP
Adrenalon -hydrochlorid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
3′,4′-Dihydroxy-2-(methylamino)acetophenon -hydrochlorid, Adrenalon -hydrochlorid
Größe auswählen
25 MG
CHF 1’340.00
CHF 1’340.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 MG
CHF 1’340.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H11NO3 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
217.65
Beilstein:
3916102
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
CHF 1’340.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
pharmaceutical primary standard
Beschreibung
API family: adrenaline
API-Familie
dipivefrine, adrenaline
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl.CNCC(=O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C9H11NO3.ClH/c1-10-5-9(13)6-2-3-7(11)8(12)4-6;/h2-4,10-12H,5H2,1H3;1H
InChIKey
CSRRBDMYOUQTCO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird wie geliefert und im herausgebenden Arzneibuch festgelegt bereitgestellt. Alle zur Unterstützung dieses Produkts angegebenen Informationen wie Sicherheitsdatenblätter und Produktinformationsblätter wurden unter der Amtsbefugnis des herausgebenden Arzneibuchs entwickelt und herausgegeben.
Weitere Informationen und Antworten auf eventuelle Fragen finden Sie auf der Website des herausgebenden Arzneibuchs.
Anwendung
Der USP-Referenzstandard Adrenalonhydrochlorid ist zur Verwendung für die in den USP-Kompendien spezifizierten Qualitätsprüfungen und Assays vorgesehen ist. Er dient auch zur Verwendung mit USP-Monografien wie:
  • Dipivefrinhydrochlorid
  • Epinephrinbitartrat
Hinweis zur Analyse
Diese Produkte sind ausschließlich für Verwendungen in Tests und Assays vorgesehen. Sie sind nicht für die Verabreichung an Menschen oder Tiere bestimmt und dürfen nicht zur Diagnose, Behandlung oder Heilung von Krankheiten irgendwelcher Art verwendet werden.  ​
Sonstige Hinweise
Ggf. sind Verkaufsbeschränkungen zu beachten.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)