Merck
A0300000
Adrenalin-Tartrat
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
(−)-Epinephrin -(+)-bitartratsalz, L-3,4-Dihydroxy-α-(methylaminomethyl)benzylalkohol-Wasserstoff D -bitartrat (Salz), L-Adrenalin -(+)-bitartratsalz, L-Adrenalin D-bitartrat, L-Epinephrin D-bitartrat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H13NO3 · C4H6O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
333.29
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
adrenaline
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.CNC[C@H](O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C9H13NO3.C4H6O6/c1-10-5-9(13)6-2-3-7(11)8(12)4-6;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h2-4,9-13H,5H2,1H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t9-;1-,2-/m01/s1
InChIKey
YLXIPWWIOISBDD-NDAAPVSOSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Adrenaline tartrate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biochem./physiol. Wirkung
Adrenergischer Rezeptoragonist.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jun Pu et al.
Biochemical and biophysical research communications, 493(3), 1273-1279 (2017-10-03)
Psychological stress has recently been described as a risk factor in the development of pancreatic cancer. Here, we reported that increased neurotransmitter adrenaline was associated with the poor survival in pancreatic cancer patients. Moreover, in the cell model study, we
Routine determination of plasma catecholamines using reversed-phase, ion-pair high-performance liquid chromatography with electrochemical detection.
DaviesL C and Molyneux G S.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 231(1), 41-51 (1982)
Nandini Pathak et al.
3 Biotech, 10(10), 438-438 (2020-10-01)
Considering the cognitive impairment induced by temozolomide (TMZ) in glioblastoma survivors, the present study was aimed to evaluate the protective effect of dehydrozingerone (DHZ) against TMZ-induced cognitive impairment (chemobrain) and C6 cell line-induced glioma in male Wistar rats. In both
Filipa Amaro et al.
International journal of molecular sciences, 21(21) (2020-10-31)
Adrenaline, which participates in the neuroendocrine response that occurs during stress and perimenopause, may be tumorigenic. This exploratory study aimed at investigating whether non-tumorigenic and tumorigenic human breast epithelial cell lines are able to synthesize adrenaline. The study was carried
Sanatan Mishra et al.
Life sciences, 218, 96-111 (2018-12-24)
Our earlier studies revealed the cardio-protective effects of oleic acid, a monounsaturated fatty acid, against adrenaline induced myocardial injury. Moreover, it has been found to possess antioxidant properties. Thus, in the present study we have investigated the protective role of