Merck
M8439
SAFC
L-Methionin
Synonym(e):
(S)-2-Amino-4-methylmercapto-buttersäure, L-2-Amino-4-(methylthio)-buttersäure
About This Item
Lineare Formel:
CH3SCH2CH2CH(NH2)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
149.21
Beilstein:
1722294
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
NACRES:
NA.26
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
non-animal source
Assay
≥99%
Form
powder
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
endotoxin, heavy metals, trace metals, residual solvents, tested
mp (Schmelzpunkt)
284 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
H2O: 50 mg/mL
Eignung
suitable for manufacturing use
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Fremdaktivität
cytotoxicity, tested
SMILES String
CSCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
InChIKey
FFEARJCKVFRZRR-BYPYZUCNSA-N
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
Produkte in Pharmaqualität werden unter angemessenen Kontrollen zur Verwendung als Rohstoffe in der pharmazeutischen oder biopharmazeutischen Produktion hergestellt. Weitere Informationen über das Pharmaqualitätsprogramm finden Sie online unter: sigma-aldrich.com/safc-pharmagrade.
Um die erweiterte Produktqualitätsdokumentation für dieses Produkt anzufordern, kontaktieren Sie bitte den Kundenservice und wählen Sie „Produktdokumentation“. Beachten Sie bitte dass die erweiterte Produktqualitätsdokumentation für dieses Produkt eine Vertraulichkeitsvereinbarung erfordert.
Unser SAFC®-Portfolio an hochwertigen Rohstoffen für den Einsatz in der biopharmazeutischen Verarbeitung erfüllt strikte Qualitätsstandards. Die zugehörige Dokumentation und unser Fachwissen helfen unseren Kunden bei der Erfüllung der Anforderungen des M-Clarity-Programms.
M-Clarity-Programm
Unser umfassendes Portfolio an Chemikalien für vorgelagerte Prozesse bietet Herstellern in der biopharmazeutischen Industrie nicht nur hochwertige Rohstoffe für die Produktion klassischer und neuartiger Therapien, sondern unterstützt sie auch dabei, schnellere Markteinführungszeiten zu erreichen und regulatorische Herausforderungen zu vereinfachen. Sie können darauf vertrauen, dass wir weltweit Transparenz bei den Lieferketten und zuverlässige Beschaffung sowie Rationalisierung Ihrer Produktqualifikation mit branchenführendem regulatorischem Support und Service liefern.
Anwendung
L-Methionin ist eine essenzielle Aminosäure. Es wird als Bestandteil von Zellkulturmedien zur kommerziellen biologischen Herstellung therapeutischer rekombinanter Proteine und monoklonaler Antikörper verwendet.
Rechtliche Hinweise
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 6
1 of 6
L-Isoleucin
SAFC
I5281
L-Isoleucin
L-Valin
SAFC
V4638
L-Valin
L-Prolin
SAFC
P8865
L-Prolin
L-Tyrosin
SAFC
T4321
L-Tyrosin
Methionin European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
M0960000
Methionin
Geneviève Deblois et al.
Cancer discovery, 10(9), 1312-1329 (2020-06-18)
Tumor progression upon treatment arises from preexisting resistant cancer cells and/or adaptation of persister cancer cells committing to an expansion phase. Here, we show that evasion from viral mimicry response allows the growth of taxane-resistant triple-negative breast cancer (TNBC). This
Ronald O Ball et al.
The Journal of nutrition, 136(6 Suppl), 1682S-1693S (2006-05-17)
Sulfur amino acid metabolism has been receiving increased attention because of the link to chronic diseases such as cardiovascular disease, Alzheimer's disease, and diabetes. In addition, the role of cysteine and optimal intakes for physiological substrates such as glutathione are
Andor W J M Glaudemans et al.
European journal of nuclear medicine and molecular imaging, 40(4), 615-635 (2012-12-13)
(11)C-methionine (MET) is the most popular amino acid tracer used in PET imaging of brain tumours. Because of its characteristics, MET PET provides a high detection rate of brain tumours and good lesion delineation. This review focuses on the role
Eline van Meel et al.
BMC medical genetics, 14, 106-106 (2013-10-10)
Methionyl-tRNA synthetase (MARS) catalyzes the ligation of methionine to its cognate transfer RNA and therefore plays an essential role in protein biosynthesis. We used exome sequencing, aminoacylation assays, homology modeling, and immuno-isolation of transfected MARS to identify and characterize mutations
Olga Z Karicheva et al.
Nucleic acids research, 39(18), 8173-8186 (2011-07-05)
Mutations in human mitochondrial DNA are often associated with incurable human neuromuscular diseases. Among these mutations, an important number have been identified in tRNA genes, including 29 in the gene MT-TL1 coding for the tRNA(Leu(UUR)). The m.3243A>G mutation was described