Merck
Y0000602
Methotrexat für die Peakidentifizierung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Methotrexat, (+)-Amethopterin, 4-Amino-10-methyl-folsäure, 4-Amino-N10-methylpteroyl-L-glutaminsäure, Antifolan, MTX, Methylaminopterin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H22N8O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
454.44
Beilstein:
70669
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
methotrexate
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CN(Cc1cnc2nc(N)nc(N)c2n1)c3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C20H22N8O5/c1-28(9-11-8-23-17-15(24-11)16(21)26-20(22)27-17)12-4-2-10(3-5-12)18(31)25-13(19(32)33)6-7-14(29)30/h2-5,8,13H,6-7,9H2,1H3,(H,25,31)(H,29,30)(H,32,33)(H4,21,22,23,26,27)/t13-/m0/s1
InChIKey
FBOZXECLQNJBKD-ZDUSSCGKSA-N
Angaben zum Gen
human ... DHFR(1719)
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Methotrexate for peak identification EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Muta. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1
Zielorgane
Liver,Bone marrow
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Joshua F Baker et al.
Annals of the rheumatic diseases, 73(11), 1968-1974 (2013-08-02)
To determine if early MRI measures predict X-ray progression at 1 and 2 years in a large RA trial cohort. This study included 256 methotrexate (MTX)-naïve RA patients from a randomised placebo-controlled trial of golimumab (GO-BEFORE). MRIs of wrist and 2nd-5th
Anna-Birgitte Aga et al.
Annals of the rheumatic diseases, 74(2), 381-388 (2013-11-29)
To investigate whether baseline disease activity levels and responses in patients with rheumatoid arthritis (RA) changed during the period 2000-2010. Data were provided by the Norwegian disease-modifying antirheumatic drug (NOR-DMARD) study. Patients with inflammatory joint diseases starting new treatment with
Axel Finckh et al.
Arthritis research & therapy, 16(5), 458-458 (2014-10-16)
Calcium pyrophosphate deposition (CPPD) may cause severe arthropathy, major joint destruction and treatment options are limited. The aim of this study was to test the therapeutic efficacy of methotrexate (MTX) in chronic or recurrent CPPD arthropathy. Patients with CPPD arthropathy
Kalle Jyri Aaltonen et al.
The Journal of rheumatology, 42(3), 372-378 (2015-01-17)
Because of the role of tumor necrosis factor (TNF) in host defense, it was hypothesized that its inhibition might lead to an increased risk of malignancies and infections. The objective of our study was to assess the incidence of serious
Giovanni L Mancardi et al.
Neurology, 84(10), 981-988 (2015-02-13)
To assess in multiple sclerosis (MS) the effect of intense immunosuppression followed by autologous hematopoietic stem cells transplantation (AHSCT) vs mitoxantrone (MTX) on disease activity measured by MRI. We conducted a multicenter, phase II, randomized trial including patients with secondary