Fortfahren mit
A6770
L-Amethopterin Hydrat
powder, ≥98% (HPLC)
Synonym(e):
4-Amino-10-methylfolsäure Hydrat, L-4-Amino-N10-methylpteroylglutaminsäure Hydrat, Antifolan Hydrat, MTX Hydrat, Methotrexat Hydrat, Methylaminopterin Hydrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 71.10
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 75.30
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 167.00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1'390.00
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1'560.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H22N8O5 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
454.44 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
CHF 71.10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
L-Amethopterin Hydrat, ≥98% (HPLC), powder
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
, yellow to very dark yellow to very dark orange
mp
185-204  °C
solubility
H2O: insoluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H]O[H].CN(Cc1cnc2nc(N)nc(N)c2n1)c3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C20H22N8O5.H2O/c1-28(9-11-8-23-17-15(24-11)16(21)26-20(22)27-17)12-4-2-10(3-5-12)18(31)25-13(19(32)33)6-7-14(29)30;/h2-5,8,13H,6-7,9H2,1H3,(H,25,31)(H,29,30)(H,32,33)(H4,21,22,23,26,27);1H2/t13-;/m0./s1
InChI key
FPJYMUQSRFJSEW-ZOWNYOTGSA-N
Gene Information
human ... DHFR(1719)
Application
Potenter Inhibitor von Dihydrofolatreduktase und Mittel für Antitumor-Studien. Verwendung zur Hemmung der Dihydrofolatreduktase in DHFR-basierten Proteinexpressionssystemen.
Potenter Inhibitor von Dihydrofolatreduktase und Mittel für Antitumor-Studien. Verwendung zur Hemmung der Dihydrofolatreduktase in DHFR-basierten Proteinexpressionssystemen. Auch bei der Behandlung von pyrimethaminresistenten Plasmodium vivax-Malariaparasiten wirksam.
Potenter Inhibitor von Dihydrofolatreduktase und Mittel für Antitumor-Studien. Verwendung zur Hemmung der Dihydrofolatreduktase in DHFR-basierten Proteinexpressionssystemen. Besitzt auch immunsuppressive Wirkungen, z. B. bei rheumatoider Arthritis.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M8407M782406563
Methotrexat
SAFC
M7824
Methotrexat
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
synthetic
biological source
synthetic
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Gene Information
human ... DHFR(1719)
Gene Information
human ... DHFR(1719)
Gene Information
human ... DHFR(1719)
Gene Information
human ... DHFR(1719)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Amethopterin Hydrat
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)