Merck
Y0000664
Methotrexat Unreinheit E
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
4-{[(2,4-Diaminopteridin-6-yl)-methyl]-methylamino}-benzoesäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H14N7O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
324.32
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
methotrexate
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C15H15N7O2/c1-22(10-4-2-8(3-5-10)14(23)24)7-9-6-18-13-11(19-9)12(16)20-15(17)21-13/h2-6H,7H2,1H3,(H,23,24)(H4,16,17,18,20,21)
InChIKey
LWCXZSDKANNOAR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Methotrexate impurity E EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Kundensupport
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
D A Cairnes et al.
Therapeutic drug monitoring, 5(3), 363-366 (1983-01-01)
Simple and convenient preparations of two metabolites of the antineoplastic drug methotrexate (MTX) are described. MTX is incubated in a Tris-HCl rabbit liver homogenate to produce 7-hydroxymethotrexate. Filtration, lyophilization, and recrystallization from water gives a chromatographically pure product. Analytical amounts
Masanobu Uchiyama et al.
Biomedical chromatography : BMC, 26(1), 76-80 (2011-03-26)
A simple and sensitive HPLC method has been developed for the determination of methotrexate (MTX) and its major metabolites, 7-hydroxymethotrexate (7-OH-MTX) and 2,4-diamino-N(10-) methylpteroic acid (DAMPA), in human plasma. After deproteinization of the plasma with 5% aqueous acetonitrile solution containing
Rapid quantitation of methotrexate and its metabolites in human serum, urine and bile, using solid-phase extraction and high-performance liquid chromatography.
B Nuernberg et al.
Journal of chromatography, 487(2), 476-482 (1989-02-24)
B C Widemann et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 294(3), 894-901 (2000-08-17)
The novel methotrexate (MTX) rescue agent carboxypeptidase-G(2) (CPDG(2)) converts >98% of plasma MTX to 2, 4-diamino-N(10)-methylpteroic acid (DAMPA) and glutamate in patients with MTX-induced renal failure and delayed MTX excretion. DAMPA is eliminated more rapidly than MTX in these patients
H N Alkaysi et al.
Therapeutic drug monitoring, 12(2), 191-194 (1990-03-01)
A procedure for the determination of methotrexate in human plasma is reported. The analysis involved extraction of methotrexate as an ion pair in ethyl acetate. Reconstituted residue was analyzed using reverse phase C-18 column and a mobile phase consisting of