Merck
Y0000405
Salicylsäure Unreinheit B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
4-Hydroxyisophthalsäure, 4-Hydroxy-1,3-benzoldicarbonsäure
About This Item
Lineare Formel:
HOC6H3-1,3-(CO2H)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
salicylic acid
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(C1=CC(C(O)=O)=C(O)C=C1)=O
InChI
1S/C8H6O5/c9-6-2-1-4(7(10)11)3-5(6)8(12)13/h1-3,9H,(H,10,11)(H,12,13)
InChIKey
BCEQKAQCUWUNML-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Salicylic acid impurity B EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
[In vitro study of the effects of various 4-hydroxyisophthalic acid derivatives on human platelet aggregation].
M De Cunto et al.
Bollettino della Societa italiana di biologia sperimentale, 59(3), 302-308 (1983-03-30)
E Piscopo et al.
Bollettino della Societa italiana di biologia sperimentale, 60(12), 2273-2279 (1984-12-30)
A series of 1,3 -bis-anilides of 4-hydroxyisophthalic acid was prepared and tested for antibacterial and antifungal activity. The prepared compounds (I-XVIII), of general structure (A), (Formula: see text) where Xn = H (I); 2-F (II); 3-F (III); 4-F (IV); 2-Cl
[In vitro study of the mechanism of the platelet anti-aggregant action of picotamide (G 137)].
M Berrettini et al.
Bollettino della Societa italiana di biologia sperimentale, 59(3), 309-315 (1983-03-30)
E Piscopo et al.
Bollettino della Societa italiana di biologia sperimentale, 60(6), 1169-1175 (1984-06-30)
The following hydrazono derivatives (I-XIX) of type (A) (sequence in text) where Rn = (sequence in text ) (I-XVII); (sequence in text) (XVIII); -CCl3 (XIX); and Xn = H (I); 2-Cl (II); 3-Cl (III); 4-Cl (IV); 2-NO2 (V); 3-NO2 (VI);
C P Saint et al.
FEMS microbiology letters, 57(3), 323-328 (1990-06-01)
Genes involved in 4-methyl-o-phthalate and 4-hydroxy-iso-phthalate catabolism reside on a 226-232 kbp catabolic plasmid termed MOP. This was confirmed by transformation and conjugation into an isogenic heat-cured (MOP-) derivative of the wild-type isolate, identified and termed Pseudomonas cepacia Pc701. Transformation