Merck
11684795910
Roche
In Situ Cell Death Detection Kit, Fluorescein
sufficient for ≤50 tests, suitable for detection
Synonym(e):
Fluoreszein-12-UTP, Tetralithiumsalz, Fluoreszein-5(6)-carboxamidocaproyl-(5-[3-aminoallyl]uridin-5′-triphosphat)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
Verwendung
sufficient for ≤50 tests
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Roche
Methode(n)
flow cytometry: suitable
Anwendung(en)
detection
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Kit zum Nachweis und zur Quantifizierung der Apoptose auf der Ebene der einzelnen Zellen durch die Markierung von DNA-Strangbrüchen (TUNEL-Technologie); Analyse mit Fluoreszenzmikroskopie oder Durchflusszytometrie.
Zu den häufig angewendeten Methoden zur Apoptosebestimmung gehört die Analyse der genomischen DNA durch Agarose-Gelelektrophorese sowie DNA-Fragmentierungsassays, basierend auf 3H-Thymidin oder auf 5-Brom-2′-desoxyuridin. Diese Methoden bestehen darin, dass in einer gegebenen Zellpopulation die fragmentierten DNA, die ein geringeres Molekulargewicht aufweisen, von den nicht fragmentierten DNA, deren Molekulargewicht höher ist, getrennt werden. Somit liefern diese Methoden keine Informationen darüber, was mit einer Einzelzelle innerhalb einer Population oder insbesondere in Gewebeschnitten geschieht. Alternativ können einzelne apoptotische Zellen - aufgrund des charakteristischen Erscheinungsbildes der Chromatinkondensierung und -fragmentierung in ihren Kernen - mikroskopisch festgestellt werden. Diese Methode ist allerdings subjektiv und kann nur innerhalb eines relativ kurzen Zeitraums genutzt werden, wenn die morphologischen Veränderungen ihren Höhepunkt erreichen.
Die Apoptose ist durch den DNA-Abbau gekennzeichnet, der in Frühstadien selektiv an den internukleosomalen DNA-Linker-Regionen stattfindet. Aus der DNA-Spaltung können Doppel- und Einzelstrangbrüche der DNA (Nicks) entstehen. Beide Arten von Brüchen können durch die Markierung der freien 3′-OH-Termini mit modifizierten Nukleotiden (z.B. Biotin-dUTP, DIG-dUTP, Fluorescein-dUTP) in einer enzymatischen Reaktion nachgewiesen werden. Das Enzym Terminale Desoxynukleotidyltransferase (TdT) katalysiert die Template-unabhängige Polymerisation von Desoxyribonukleotiden an das 3′-Ende der einzel- oder doppelsträngigen DNA. Diese Methode wird auch als TUNEL-Methode (TdT-mediated dUTP-X nick end labeling) bezeichnet. Alternativ können freie 3′-OH-Gruppen durch DNA-Polymerasen im Zuge eines Template-abhängigen Prozesses, der sog. Nick-Translation, markiert werden. Die TUNEL-Methode gilt allerdings als die genauere und schnellere Methode.
Spezifität
Mit der TUNEL-Reaktion werden vor allem DNA-Strangbrüche markiert, die während der Apoptose erzeugt werden. Dies ermöglicht die Unterscheidung zwischen Apoptose und Nekrose sowie primären DNA-Strangbrüchen, die durch Zytostatika oder Bestrahlung induziert wurden.
Anwendung
Das In Situ Cell Death Detection Kit, Fluorescein, bietet ein präzises, schnelles und einfaches nicht-radioaktives Verfahren zum Nachweis und zur Quantifizierung des Zelltods durch Apoptose auf der Ebene einzelner Zellen durch Fluoreszenzmikroskopie und quantitativem Nachweis mit Durchflusszytometrie in Zellen und Geweben. Aus diesem Grund kann das In Situ Cell Death Detection Kit für viele verschiedene Assay-Systeme eingesetzt werden.
Zum Beispiel:
  • Nachweis von einzelnen apoptotischen Zellen in gefrorenen und Formalin-fixierten Gewebeschnitten in der Grundlagenforschung
  • Bestimmung der Sensitivität maligner Zellen gegenüber medikamenteninduzierter Apoptose in der Krebsforschung
  • Typisierung von Zellen, die den Zelltod durchlaufen, in heterogenen Populationen durch Doppelfärbung
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Sensitiv: Die direkte Markierung mit Fluorescein-dUTP verringert die Hintergrundfärbung
  • Schnell: Durch die Verwendung von Fluorescein-dUTP können die Proben direkt nach der TUNEL-Reaktion analysiert werden
  • Praktisch: Es ist kein zweites Detektionssystem erforderlich
  • Genau: Apoptose wird auf molekularer Ebene (DNA-Strangbrüche) identifiziert und Zellen in sehr frühen Apoptosestadien erkannt
Verpackung
1 Kit mit 2 Komponenten.
Angaben zur Herstellung
Arbeitslösung: Das Gesamtvolumen (50 μl) der Enzymlösung zu den verbleibenden 450 μl der Markierungslösung hinzufügen; dies ergibt 500 μl TUNEL-Reaktionsgemisch.
Gut mischen, um die Komponenten zu äquilibrieren.
Sonstige Hinweise
Nur für die Life Science-Forschung. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
Nur Kit-Komponenten
Produkt-Nr.
Beschreibung
  • Enzyme Solution (TdT)
  • Label Solution (fluorescein-dUTP)
Piktogramme
Health hazardEnvironment
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B Inhalation
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Zengxia Li et al.
Biologics : targets & therapy, 1(4), 455-463 (2007-12-01)
Medullary thyroid carcinoma (MTC), a neuroendocrine tumor arising from the thyroid gland, is known to be poorly responsive to conventional chemotherapy. The root of Stemona tuberosa Lour, also called Bai Bu, is a commonly used traditional Chinese anti-tussive medicine. The
A García-Peiró et al.
International journal of andrology, 34(6 Pt 2), e546-e553 (2011-05-04)
This investigation was conducted to assess the baseline level of sperm DNA fragmentation (SDF) in a cohort of patients presenting chromosomal rearrangements (nine reciprocal translocations and two inversions). In a separate experiment, a dynamic analysis to calculate the rate of
Muhammad M Abd-El-Barr et al.
Vision research, 47(27), 3394-3407 (2007-11-21)
Bardet-Biedl syndrome (BBS) is an oligogenic syndrome whose manifestations include retinal degeneration, renal abnormalities, obesity and polydactylia. Evidence suggests that the main etiopathophysiology of this syndrome is impaired intraflagellar transport (IFT). In this study, we study the Bbs4-null mouse and
Yanli Song et al.
American journal of physiology. Heart and circulatory physiology, 295(2), H677-H690 (2008-06-17)
Heterozygous bone morphogenetic protein receptor-II-knockout (BMPR2(+/-)) mice have a similar genetic trait like that in some idiopathic pulmonary arterial hypertension patients. To examine the effect of pulmonary endothelial injury in BMPR2(+/-) mice, we challenged the mice with two injections of
Yuxia Zhang et al.
Molecular and cellular biology, 30(6), 1341-1356 (2010-01-13)
Small heterodimer partner (SHP) is an epigenetically regulated nuclear transcriptional repressor that suppresses the development of liver cancer by inhibiting cellular growth. Here we report a novel cytoplasmic function of SHP through its regulation of mitochondrial activity. SHP is a
Artikel
Cellular apoptosis assays to detect programmed cell death using Annexin V, Caspase and TUNEL DNA fragmentation assays.