11544675001
Roche
Zelltodnachweis-ELISA
sufficient for ≤96 tests, suitable for ELISA, kit of 1 (9 components)
Synonym(e):
ELISA
Empfohlene Produkte
Verwendung
sufficient for ≤96 tests
Qualitätsniveau
Verpackung
kit of 1 (9 components)
Hersteller/Markenname
Roche
Methode(n)
ELISA: suitable
Lagertemp.
2-8°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Der Zelltodnachweis-ELISA dient als photometrischer Enzym-Immunoassay für die qualitative und quantitative In-vitro-Bestimmung zytoplasmatischer Histon-assoziierter DNA-Fragmente (Mono- und Oligonukleosomen) nach dem induzierten Zelltod. Dieser Assay basiert auf dem quantitativen Sandwich-Enzym-Immunoassay-Prinzip und verwendet monoklonale Maus-Antikörper gegen DNA und Histone. Die verwendeten Antikörper sind nicht speziesspezifisch.
Spezifität
Anti-Histon-Antikörper reagieren mit den Histonen H1, H2A, H2B, H3 und H4 verschiedener Spezies (z. B. Mensch, Maus, Ratte, Hamster, Kuh, Opossum, Xenopus). Anti-DNA-POD-Antikörper binden an ss- und dsDNA. Der ELISA ermöglicht daher den Nachweis von Mono- und Oligonukleosomen verschiedener Spezies und kann zur Messung des apoptotischen Zelltodes in zahlreichen verschiedenen Zellsystemen eingesetzt werden.
Anwendung
Der Zelltodnachweis-ELISA wird zum Messen der Caspase-3-Aktivität, intrazellulären reaktiven Sauerstoffspezies (Reactive Oxygen Species, ROS) und Zellapoptose verwendet.
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
Spezifische Bestimmung von Mono- und Oligonukleosomen in der Zytoplasmafraktion von Zelllysaten.
Spezifische Bestimmung von Mono- und Oligonukleosomen in der Zytoplasmafraktion von Zelllysaten.
Verpackung
1 Kit mit 9 Komponenten.
Angaben zur Herstellung
Arbeitslösung: Beschichtungslösung
1 ml Beschichtungspufferkonz. Mit 9 ml doppelt destilliertem Wasser vorverdünnen. Kurz vor der Verwendung 1 ml Anti-Histon-Antikörper (rekonstituiert) mit 9 ml Beschichtungspuffer verdünnen.
Waschlösung
Das Waschpufferkonzentrat auf 15 bis 25 °C erwärmen und 40 ml mit 360 ml doppelt destilliertem Wasser verdünnen. Gründlich mischen.
Probenlösung
Die Herstellung der Probenlösung erfolgt in Abhängigkeit vom verwendeten Zellsystem und vom Ausmaß des Zelltodes.
Beispiel: 25 μl der Probe in 225 μl Inkubationspuffer verdünnen.
Konjugatlösung
1 ml Anti-DNA-POD (rekonstituiert) mit 9 ml Inkubationspuffer verdünnen.
Substratlösung
Je nach Anzahl der zu testenden Proben 1, 2 oder 3 Tabletten in 5, 10 oder 15 ml Substratpuffer auflösen.
Vor der Verwendung eine Temperatur von 15 bis 25 °C annehmen lassen.
Hinweis: Die ABTS-Lösung ist bei Aussetzung über einen längeren Zeitraum lichtempfindlich.
Lagerbedingungen (Arbeitslösung): Anti-Histon
2 Monate bei 2 bis 8 °C
Anti-DNA-POD
2 Monate bei 2 bis 8 °C
Beschichtungslösung
Unmittelbar vor der Verwendung zubereiten!
Waschlösung
2 Monate bei 2 bis 8 °C
Probenlösung
2 Monate bei 2 bis 8 °C
Konjugatlösung
Unmittelbar vor der Verwendung zubereiten!
Substratlösung
1 Monat bei 2 bis 8 °C, wenn vor Lichteinwirkung geschützt.
1 ml Beschichtungspufferkonz. Mit 9 ml doppelt destilliertem Wasser vorverdünnen. Kurz vor der Verwendung 1 ml Anti-Histon-Antikörper (rekonstituiert) mit 9 ml Beschichtungspuffer verdünnen.
Waschlösung
Das Waschpufferkonzentrat auf 15 bis 25 °C erwärmen und 40 ml mit 360 ml doppelt destilliertem Wasser verdünnen. Gründlich mischen.
Probenlösung
Die Herstellung der Probenlösung erfolgt in Abhängigkeit vom verwendeten Zellsystem und vom Ausmaß des Zelltodes.
Beispiel: 25 μl der Probe in 225 μl Inkubationspuffer verdünnen.
Konjugatlösung
1 ml Anti-DNA-POD (rekonstituiert) mit 9 ml Inkubationspuffer verdünnen.
Substratlösung
Je nach Anzahl der zu testenden Proben 1, 2 oder 3 Tabletten in 5, 10 oder 15 ml Substratpuffer auflösen.
Vor der Verwendung eine Temperatur von 15 bis 25 °C annehmen lassen.
Hinweis: Die ABTS-Lösung ist bei Aussetzung über einen längeren Zeitraum lichtempfindlich.
Lagerbedingungen (Arbeitslösung): Anti-Histon
2 Monate bei 2 bis 8 °C
Anti-DNA-POD
2 Monate bei 2 bis 8 °C
Beschichtungslösung
Unmittelbar vor der Verwendung zubereiten!
Waschlösung
2 Monate bei 2 bis 8 °C
Probenlösung
2 Monate bei 2 bis 8 °C
Konjugatlösung
Unmittelbar vor der Verwendung zubereiten!
Substratlösung
1 Monat bei 2 bis 8 °C, wenn vor Lichteinwirkung geschützt.
Rekonstituierung
Anti-Histon
Das Lyophilisat in 1 ml doppelt destilliertem Wasser 10 Minuten rekonstituieren. Gründlich mischen.
Anti-DNA-POD
Das Lyophilisat in 1 ml doppelt destilliertem Wasser 10 Minuten rekonstituieren. Gründlich mischen.
Das Lyophilisat in 1 ml doppelt destilliertem Wasser 10 Minuten rekonstituieren. Gründlich mischen.
Anti-DNA-POD
Das Lyophilisat in 1 ml doppelt destilliertem Wasser 10 Minuten rekonstituieren. Gründlich mischen.
Sonstige Hinweise
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
Nur Kit-Komponenten
Produkt-Nr.
Beschreibung
- Anti-histone antibody (clone H11–4)
- Anti-DNA-POD antibody (clone MCA-33)
- Coating Buffer
- Washing Buffer
- Incubation Buffer, ready-to-use solution
- Substrate Buffer, ready-to-use solution
- ABTS Substrate Tablet
- Microplate Modules
- Adhesive Plate Cover Foils
Alle anzeigen (9)
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Fundamental & clinical pharmacology, 30(3), 263-275 (2016-01-29)
Paracetamol is an analgesic commonly used by people of all ages, which is well documented to cause severe hepatotoxicity with acute overexposures. The risk of hepatotoxicity from nonacute paracetamol exposures is less extensively studied, and this is the exposure most
The international journal of biochemistry & cell biology, 40(2), 245-257 (2007-09-18)
The hippocampus is known to play a crucial role in learning and memory. Recent data from literature show that cognitive problems, common to aged or diabetic patients, may be related to accumulation of toxic alpha-oxoaldehydes such as methylglyoxal. Thus, it
Scientific reports, 7, 43736-43736 (2017-03-03)
Proliferative vitreoretinopathy (PVR) is mediated by proliferation and epithelial mesenchymal transition (EMT) of retinal pigment epithelium (RPE). Because heavy chain-hyaluronic acid/pentraxin 3 (HC-HA/PTX3) purified from human amniotic membrane exerts anti-inflammatory and anti-scarring actions, we hypothesized that HC-HA/PTX3 could inhibit these
Comparative biochemistry and physiology. Part B, Biochemistry & molecular biology, 155(4), 427-434 (2010-01-30)
Red-toothed shrews (Soricidae, subfamily Soricinae) are an intriguing model system to examine the free-radical theory of aging in wild mammals, given their short (<18months) lifespan and high mass-specific metabolic rates. As muscle performance underlies both foraging ability and predator avoidance
Autophagy, 10(2), 296-310 (2014-01-07)
Growing evidence has demonstrated that autophagy plays important and paradoxical roles in carcinogenesis, while senescence is considered to be a crucial tumor-suppressor mechanism in cancer prevention and treatment. In the present study we demonstrated that both autophagy and senescence were