Merck
797057
Sigma-Aldrich
4-Hydroxyisophthalsäure
95%
Synonym(e):
4-Hydroxy-1,3-benzoldicarbonsäure
Größe auswählen
250 MG
CHF 136.00
CHF 136.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 136.00
About This Item
Lineare Formel:
HOC6H3-1,3-(CO2H)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.13
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 136.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
95%
Form
solid
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
SMILES String
OC(C1=CC(C(O)=O)=C(O)C=C1)=O
InChI
1S/C8H6O5/c9-6-2-1-4(7(10)11)3-5(6)8(12)13/h1-3,9H,(H,10,11)(H,12,13)
InChIKey
BCEQKAQCUWUNML-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)