Merck
49122
Sigma-Aldrich
Glucopon 600 CS UP -Lösung
~50% in H2O, paste
Synonym(e):
Alkyl-polyglucosid -Lösung
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161900
NACRES:
NA.25
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Beschreibung
non-ionic
Form
paste
Konzentration
~50% in H2O
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. What is the storage condition for the product 49122?
    1 answer
    1. Product 49122 needs to be stored in a tightly closed Dry place.