PHR2106
4-[2-[(1,1-Dimethylethyl)amino]ethyl]-2-methylphenol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
4-[2-(tert-Butylamino)ethyl]-2-methylphenol -hydrochlorid, 4-[2-[(1,1-Dimethylethyl)-amino]-ethyl]-2-methylphenol -hydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
API-Familie
albuterol, salbutamol
Form
solid
Verpackung
pkg of 50 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C13H21NO/c1-10-9-11(5-6-12(10)15)7-8-14-13(2,3)4/h5-6,9,14-15H,7-8H2,1-4H3
InChIKey
NZVRVWRGZWEPRX-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)