PHR1962
Salbutamol-Unreinheit I
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
(1RS)-2-[(1,1-Dimethylethyl)-amino]-1-[3-(hydroxymethyl)-4-benzyloxyphenyl]-ethanol, 2-tert.-Butylamino-1-[3-(hydroxymethyl)-4-benzyloxyphenyl]-ethanol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to Ph. Eur. Y0000032
API-Familie
salbutamol, albuterol, albuterol
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 20 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C20H27NO3/c1-20(2,3)21-12-18(23)16-9-10-19(17(11-16)13-22)24-14-15-7-5-4-6-8-15/h4-11,18,21-23H,12-14H2,1-3H3
InChIKey
ICDQPCBDGAHBGG-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Empfohlene Produkte
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)