Y0000032
Salbutamol Unreinheit I
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
(1RS)-2-[(1,1-Dimethylethyl)-amino]-1-[3-(hydroxymethyl)-4-benzyloxyphenyl]-ethanol, 2-tert.-Butylamino-1-[3-(hydroxymethyl)-4-benzyloxyphenyl]-ethanol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
albuterol, salbutamol
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N(C(C)(C)C)CC(O)c1cc(c(cc1)OCc2ccccc2)CO
InChI
1S/C20H27NO3/c1-20(2,3)21-12-18(23)16-9-10-19(17(11-16)13-22)24-14-15-7-5-4-6-8-15/h4-11,18,21-23H,12-14H2,1-3H3
InChIKey
ICDQPCBDGAHBGG-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)