Wichtige Dokumente
V5255
Anti-Vimentin Antibody
mouse monoclonal, VIM-13.2
Synonym(e):
Anti-F5H288
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Monoclonal Anti-Vimentin antibody produced in mouse, clone VIM-13.2, ascites fluid
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
VIM-13.2, monoclonal
Speziesreaktivität
chicken, rat, human, rabbit, frog, mouse
Methode(n)
indirect immunofluorescence: 1:200 using cultured chicken fibroblasts
western blot: 1:500 using human fibroblasts cell extract
Isotyp
IgM
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... VIM(7431)
mouse ... Vim(22352)
rat ... Vim(81818)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
- Immunocytochemical localization of vimentin in normal and pathological tissue of mesenchymal origin.
- It can also be used in immunoblotting
- Immunofluorescence
- Further, anti-vimentin antibody can be used to distinguish tumors and metastatic lesions derived from sarcomas, lymphomas, and melanomas.
Biochem./physiol. Wirkung
Sonstige Hinweise
SAB4200716 Anti-Vimentin antibody, Mouse monoclonal
clone VIM-13.2, purified from hybridoma cell culture
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)