Merck
PHR1005
Supelco
4-Acetamidophenol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
4′-Hydroxyacetanilid, N-(4-Hydroxyphenyl)acetamid, N-Acetyl-4-aminophenol, APAP, Acetaminophen, Paracetamol
About This Item
Lineare Formel:
CH3CONHC6H4OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
151.16
Beilstein:
2208089
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to BP 371
traceable to Ph. Eur. P030000
traceable to USP 1003009
API-Familie
paracetamol, acetaminophen
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp (Schmelzpunkt)
168-172 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
CC(=O)Nc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H9NO2/c1-6(10)9-7-2-4-8(11)5-3-7/h2-5,11H,1H3,(H,9,10)
InChIKey
RZVAJINKPMORJF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Acetaminophen ist ein Arzneistoff mit pharmakologischen Eingenschaften und hat u. a. eine antipyretische und analgetische Wirkung.
Die pharmazeutischen Sekundärstandards zur Anwendung in der Qualitätskontrolle stellen für Pharmalabore und -hersteller eine praktische und kosteneffiziente Alternative zur Herstellung von internen Arbeitsstandards dar.
Anwendung
Acetaminophen kann als Referenzstandard für die Bestimmung von Acetaminophen in humanen Serum- oder Plasmaproben mittels Spektrophotometrie eingesetzt werden. Es eignet sich auch als Standard für die Schätzung des Acetaminophengehalts in pharmazeutischen Zusammensetzungen mittels Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC).
Analgetikum
Hinweis zur Analyse
Diese Sekundärstandards ermöglichen eine mehrfache Rückverfolgbarkeit auf die jeweils geltenden Primärstandards USP, EP (PhEur) und BP.
Sonstige Hinweise
Dieses zertifizierte Referenzmaterial (CRM) wird gemäß ISO 17034 und ISO/IEC 17025 produziert und zertifiziert. Alle Informationen hinsichtlich der Verwendung dieses zertifizierten Referenzmaterials können dem Analysenzertifikat (CoA) entnommen werden.
Fußnote
Geben Sie unten in das Feld „LRAB7782“ ein, um ein Beispiel eines Analysenzertifikats für dieses Material anzuzeigen. Hierbei handelt es sich lediglich um ein Beispielzertifikat, das sich möglicherweise nicht auf die Charge bezieht, die Sie erhalten.
Empfohlene Produkte
Digitales Referenzmaterial für dieses Produkt finden Sie auf unserer Online-Plattform ChemisTwin® für NMR. Diese digitale Ausgabe auf ChemisTwin® können Sie zur Bestätigung der Probenidentität und Quantifizierung von Verbindungen verwenden (mit digitalem externem Standard). Sie finden dort ein NMR-Spektrum dieser Substanz und können dieses mit wenigen Mausklicks online mit Ihrer Probe vergleichen. Hier erfahren Sie mehr und können Ihre kostenlose Probeversion starten.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
364.3 °F - Pensky-Martens closed cup
Flammpunkt (°C)
184.6 °C - Pensky-Martens closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Reversed-phase HPLC method for the estimation of acetaminophen, ibuprofen and chlorzoxazone in formulations
Ravisankar.S, et al.
Talanta, 46, 1577-1581 (1998)
Spectrophotometric Screening Method for Acetaminophen in Serum and Plasma
Liu.ZT and Oka.HK
Clinical Chemistry, 26, 69-71 (1980)
Simultaneous high-performance liquid chromatographic stability-indicating analysis of acetaminophen and codeine phosphate in tablets and capsules
Sisco.RW, et al.
Journal of Chromatography A, 348, 253-263 (1985)
Elizabeth A Davis et al.
Current biology : CB, 30(22), 4510-4518 (2020-09-19)
Vagal afferent neuron (VAN) signaling sends information from the gut to the brain and is fundamental in the control of feeding behavior and metabolism [1]. Recent findings reveal that VAN signaling also plays a critical role in cognitive processes, including
Karel Allegaert et al.
Archives of disease in childhood, 98(6), 462-466 (2013-04-23)
There remains a need for alternative medical treatments for patent ductus arteriosus (PDA) closure in extreme preterm neonates because of therapeutic failure and adverse effects associated with non-selective cyclo-oxygenase inhibitors. Reports of an association between paracetamol exposure and PDA closure