Wichtige Dokumente
PHR1465
Pantolacton
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
(R)-(−)-α-Hydroxy-β,β-dimethyl-γ-butyrolacton, (+)-Pantolacton, (R)-(−)-β,β-Dimethyl-α-hydroxy-γ-butyrolacton, (R)-(−)-Pantolacton, D-(−)-Pantolacton
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1494807
API-Familie
pantolactone
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 500 mg
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
120-122 °C/15 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
91 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC1(C)COC(=O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H10O3/c1-6(2)3-9-5(8)4(6)7/h4,7H,3H2,1-2H3/t4-/m0/s1
InChIKey
SERHXTVXHNVDKA-BYPYZUCNSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Empfohlene Produkte
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)