729698
(S)-(+)-α-Hydroxy-β,β-dimethyl-γ-butyrolacton
97%
Synonym(e):
(S)-(+)-β,β-Dimethyl-α-hydroxy-γ-butyrolacton, (S)-(+)-Pantolacton, (S)-Dihydro-3-hydroxy-4,4-dimethyl-2(3H)-furanon, L-Pantolacton
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
crystals
Optische Aktivität
[α]22/D +50.0°, c = 0.5 in H2O
bp
120-122 °C/15 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
89-93 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC1(C)COC(=O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H10O3/c1-6(2)3-9-5(8)4(6)7/h4,7H,3H2,1-2H3/t4-/m1/s1
InChIKey
SERHXTVXHNVDKA-SCSAIBSYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable