Y0002234
Dexpanthenol impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
(2R)-2,4-Dihydroxy-3,3-dimethylbutansäure, (R)-Pantoinsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
API-Familie
dexpanthenol
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O[C@H](C(CO)(C)C)C(=O)O
InChI
1S/C6H12O4/c1-6(2,3-7)4(8)5(9)10/h4,7-8H,3H2,1-2H3,(H,9,10)/t4-/m0/s1
InChIKey
OTOIIPJYVQJATP-BYPYZUCNSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)