Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H10O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
130.14
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
80957
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
pantolactone
manufacturer/tradename
USP
bp
120-122 °C/15 mmHg (lit.)
mp
91 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1(C)COC(=O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H10O3/c1-6(2)3-9-5(8)4(6)7/h4,7H,3H2,1-2H3/t4-/m0/s1
InChI key
SERHXTVXHNVDKA-BYPYZUCNSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Dieses Produkt wird wie geliefert angeboten und wie von der herausgebenden Arzneibuchkommission spezifiziert bereitgestellt. Sämtliche dieses Produkt unterstützenden Informationen, einschließlich des Sicherheitsdatenblatts (SDB) und jeglicher Informationsbroschüren, wurden im Auftrag des herausgebenden Arzneibuchs entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite des herausgebenden Arzneibuchs.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite des herausgebenden Arzneibuchs.
Application
Der USP-Referenzstandard Pantolacton ist zur Verwendung in spezifizierten Qualitätsprüfungen und Assays vorgesehen, wie in den USP-Kompendien festgelegt. Er dient auch zur Verwendung mit USP-Monografien wie:
- Dexpanthenol-Vorbereitung
- Calcium-Pantothenat
Analysis Note
Diese Produkte sind ausschließlich zur Verwendung in Tests und Assays vorgesehen. Sie sind nicht für die Verabreichung an Menschen oder Tiere bestimmt und dürfen nicht zur Diagnose, Behandlung oder Heilung von Krankheiten jeglicher Art verwendet werden.
Other Notes
Ggf. sind Verkaufsbeschränkungen zu beachten.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pantolacton
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?