Wichtige Dokumente
PHR2657
(R)-Pantothensäure Natriumsalz
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
(2R)-2,4-Dihydroxy-3,3-dimethylbuttersäure Mononatriumsalz, (R)-2,4-Dihydroxy-3,3-dimethylbuttersäure Natriumsalz, Natrium-(R)-pantoat, Natrium-D-pantoat
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 16139280
API-Familie
valproic acid
Form
solid
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 200 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Na+].[O-]C(=O)[C@H](O)C(CO)(C)C
InChI
1S/C6H12O4.Na/c1-6(2,3-7)4(8)5(9)10;/h4,7-8H,3H2,1-2H3,(H,9,10);/q;+1/p-1/t4-;/m0./s1
InChIKey
XTIMSSMEPPKSQD-WCCKRBBISA-M
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)