Wichtige Dokumente
PHL89695
Gossypin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
3,3′,4′,5,7,8-Hexahydroxyflavon-8-glucosid
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
SMILES String
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2c(O)cc(O)c3C(=O)C(O)=C(Oc23)c4ccc(O)c(O)c4)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C21H20O13/c22-5-11-13(27)15(29)17(31)21(32-11)34-19-10(26)4-9(25)12-14(28)16(30)18(33-20(12)19)6-1-2-7(23)8(24)3-6/h1-4,11,13,15,17,21-27,29-31H,5H2/t11-,13-,15+,17-,21+/m1/s1
InChIKey
SJRXVLUZMMDCNG-KKPQBLLMSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)