PHL89317
Magnolol
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
2,2′-Bichavicol, 5,5′-Diallyl-2,2′-biphenyldiol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
SMILES String
Oc1ccc(CC=C)cc1-c2cc(CC=C)ccc2O
InChI
1S/C18H18O2/c1-3-5-13-7-9-17(19)15(11-13)16-12-14(6-4-2)8-10-18(16)20/h3-4,7-12,19-20H,1-2,5-6H2
InChIKey
VVOAZFWZEDHOOU-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)