SML2581
Silychristin
Milk Thistle component, ≥95% (HPLC)
Synonym(e):
Silychristin, Silymarin II
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Löslichkeit
ethanol: 5 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COc1cc(ccc1O)[C@@H]2Oc3c(O)cc(cc3[C@H]2CO)[C@H]4Oc5cc(O)cc(O)c5C(=O)[C@@H]4O
InChI
1S/C25H22O10/c1-33-18-6-10(2-3-15(18)28)23-14(9-26)13-4-11(5-17(30)25(13)35-23)24-22(32)21(31)20-16(29)7-12(27)8-19(20)34-24/h2-8,14,22-24,26-30,32H,9H2,1H3/t14-,22+,23+,24-/m1/s1
InChIKey
BMLIIPOXVWESJG-LMBCONBSSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable