Fortfahren mit
SML2297
Chlorflavonin
≥98% (HPLC), Antibiotic, powder
Synonym(e):
2-(3-Chloro-2-hydroxyphenyl)-5-hydroxy-3,7,8-trimethoxy-4H-1-benzopyran-4-one, F1484
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 93.70
CHF 79.64
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 378.00
CHF 321.30
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H15ClO7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
378.76
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.21
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 79.64
ListenpreisCHF 93.70Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Chlorflavonin, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC1=CC(OC)=C(C2=C1C(C(OC)=C(C3=C(O)C(Cl)=CC=C3)O2)=O)OC
InChI
1S/C18H15ClO7/c1-23-11-7-10(20)12-14(22)18(25-3)15(26-17(12)16(11)24-2)8-5-4-6-9(19)13(8)21/h4-7,20-21H,1-3H3
InChI key
JLSQXYITDXJTKL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Antifungal against certain species of mold fungi and a superior antibiotic than streptomycin against M. tuberculosis by targeting AHAS catalytic subunit IlvB1.
Originally isolated from Aspergillus candidus Link, Chlorflavonin is a non-cytotoxic (up to 100 μM; MRC-5 and THP-1) antibiotic with antifungal activity against certain species of mold fungi (MIC = 0.08 μg/mL against A. amstelodami, A. fumigalus, A. ochraceous; Paecilomyces variotii MIC = 2.5 μg/mL, Botrytis cinerea MIC = 5 μg/mL). Chlorflavonin also exhibits antibiotic activity against M. tuberculosis (MIC90 = 1.56 μM) by targeting acetohydroxyacid synthase (AHAS) catalytic subunit ilvB1. Chlorflavonin is superior to streptomycin against M. tuberculosis inside infected macrophages, synergizes with isoniazid and delamanid, leading to a complete sterilization in liquid cultures.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0361SML2109SML2365
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >15 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
faintly yellow to dark yellow
color
faint green to dark gray
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)