Quality is good. Delivery was on time. Product in stock.
Wichtige Dokumente
114472
Kresolrot
indicator grade, Dye content 95 %
Synonym(e):
o-Kresolsulfonphthalein
Empfohlene Produkte
Qualität
indicator grade
Qualitätsniveau
Form
powder or crystals
Zusammensetzung
Dye content, 95%
Methode(n)
titration: suitable
Farbe
red-brown
pH-Wert
7.2-8.8, yellow to red
Nützlicher pH-Bereich
1.8-2.0, orange to yellow(acid)
7.0-8.8, yellow to violet(alkaline)
mp (Schmelzpunkt)
290 °C
Dichte
0.998 g/cm3
λmax
367 nm (2nd)
570 nm
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
Cc1cc(ccc1O)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4ccc(O)c(C)c4
InChI
1S/C21H18O5S/c1-13-11-15(7-9-18(13)22)21(16-8-10-19(23)14(2)12-16)17-5-3-4-6-20(17)27(24,25)26-21/h3-12,22-23H,1-2H3
InChIKey
OBRMNDMBJQTZHV-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?