Fortfahren mit
MPMES
MES SDS Laufpufferpulver für mPAGE® Bis-Tris-Gele
pack of 5 ea (Each packet makes 1 liter of running buffer)
Synonym(e):
Bis-Tris running buffer, SDS-PAGE running buffer, running buffer
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 42.80
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.56
UNSPSC Code:
12161703
CHF 42.80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
packaging
pack of 5 ea (Each packet makes 1 liter of running buffer)
General description
MES SDS Laufpufferpulver für mPAGE Bis-Tris-Gele. 5 Packungen. Jede Packung erzeugt 1 Liter Laufpuffer.
  • Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Application
MES SDS Puffer ist zum Laufen mit mPAGE Bis-Tris-Gelen formuliert. Dieser Puffer wird zum Trennen von kleinen und mittelgroßen Proteinen empfohlen.
Rekonstituieren Sie 1 Beutel Pufferpulver in 1000 ml demineralisiertem Wasser, um 1 X Laufpuffer herzustellen. Keine Säure oder Base zum Einstellen des pH-Werts verwenden.
  • Western Blot
Legal Information
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MPM0PSMPTRBPPB019
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
packaging
pack of 5 ea (Each packet makes 1 liter of running buffer)
packaging
pack of 5 ea (Each packet makes 1 liter of running buffer)
packaging
pack of 10 ea (Each packets makes 1 liter of transfer buffer at 1X)
packaging
-
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - STOT RE 1
target_organs
Thyroid
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials