Wichtige Dokumente
P0290
Phenol red solution
0.5%, liquid, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Synonym(e):
Phenolsulfonphthalein solution
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Sterilität
sterile-filtered
Qualitätsniveau
Produktlinie
BioReagent
Form
liquid
Konzentration
0.5%
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
endotoxin, tested
SMILES String
O=S1(C2=CC=CC=C2C(C3=CC=C(O)C=C3)(C4=CC=C(O)C=C4)O1)=O
InChI
1S/C19H14O5S/c20-15-9-5-13(6-10-15)19(14-7-11-16(21)12-8-14)17-3-1-2-4-18(17)25(22,23)24-19/h1-12,20-21H
InChIKey
BELBBZDIHDAJOR-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- as a tracer dye for microinjection of zebrafish eggs[2]
- as a component of the mMW medium for the preparation of mouse embryos[3]
- in the preparation of versene-ethylenediamine tetraacetic acid (EDTA) solution[4]
- as a pH indicator in Dulbecco′s modified Eagle medium (DMEM) during glycolytic stress (GST) tests and mitochondrial stress tests (MST) to evaluate metabolic function in cells.[5]
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Angaben zur Herstellung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?