Merck
NIST928
Lead nitrate
NIST® SRM® 928
Synonym(e):
Blei(II)-Nitrat, Bleidinitrat
About This Item
Lineare Formel:
Pb(NO3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
331.21
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Form
solid
Verpackung
pkg of 30 g
Hersteller/Markenname
NIST®
mp (Schmelzpunkt)
470 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
general analytical
Format
neat
SMILES String
[PbH2++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/2NO3.Pb/c2*2-1(3)4;/q2*-1;+2
InChIKey
RLJMLMKIBZAXJO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
This Standard Reference Material (SRM) is certified for use as an assay standard for lead and is intended primarily for use in the calibration and standardization of procedures employed in analysis and for routine critical evaluation of the daily working standards used in these procedures. A unit of SRM 928 consists of 30 g of lead nitrate. For more information, please refer to the COA and SDS.
SRM 928_cert
SRM 928_SDS
Anwendung
Einige neue polymere Komplexe von Blei mit Dialkylaminoderivaten der Quadratsäure wurden erzeugt, um ihre Koordinationsmodi zu untersuchen - als potentielle Prototypen für Forschung an Lanthanoid-Komplexen.
Sonstige Hinweise
Certified for the analytes listed below.
Lead Nitrate [Pb(NO3)2]
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Rechtliche Hinweise
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1A - Skin Sens. 1B - STOT RE 1
Zielorgane
Blood,Central nervous system,Immune system,Kidney
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2