NIST136F
Kaliumdichromat
NIST® SRM® 136f, oxidimetric standard
Synonym(e):
Potassium bichromate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 60 g
Hersteller/Markenname
NIST®
Methode(n)
titration: suitable
mp (Schmelzpunkt)
398 °C (lit.)
Format
neat
SMILES String
[K+].[K+].[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Cr.2K.7O/q;;2*+1;;;;;;2*-1
InChIKey
KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
SRM 136F_CERT
SRM 136F_SDS
Anwendung
Sonstige Hinweise
Potassium Dichromate (K2Cr2O7)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Zielorgane
Cardio-vascular system, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)