Wichtige Dokumente
NIST973
Borsäure
NIST® SRM® 973, acidimetric standard
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Dampfdruck
2.6 mmHg ( 20 °C)
Verpackung
pkg of 100 g
Hersteller/Markenname
NIST®
mp (Schmelzpunkt)
160 °C (dec.) (lit.)
Format
neat
SMILES String
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
InChIKey
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
SRM 973_cert
SRM 973_SDS
Sonstige Hinweise
Boric Acid
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)