Merck
M9546
Sigma-Aldrich
D-Mannitol
BioXtra, ≥98% (HPLC)
Synonym(e):
Mannite
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H14O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.17
Beilstein:
1721898
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Produktlinie
BioXtra
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Verunreinigungen
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.01% Insoluble matter
Glührückstand
≤0.01%
Farbe
white
Nützlicher pH-Bereich
5.0-6.5 (25 °C, 182 g/L)
mp (Schmelzpunkt)
167-170 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: 1 M, clear, colorless
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
Kationenspuren
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
SMILES String
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1
InChIKey
FBPFZTCFMRRESA-KVTDHHQDSA-N
Allgemeine Beschreibung
D-Mannitol ist die Alkoholform von Mannose. Seine molare Masse beträgt 182 g/mol. Mannitol kommt verbreitet in Pflanzen, Pilzen und Algen vor. Er wird hauptsächlich aus Algen extrahiert. Er wird in Lebensmitteln für Diabetiker eingesetzt, da er langsam aufgenommen wird. Er wird verbreitet als Stabilisator, Feuchthaltemittel, nutritiver Süßstoff und Füllstoff in Lebensmitteln eingesetzt.
Anwendung
D-Mannitol wird wie folgt verwendet:
  • als Hydroxyradikalinhibitor, um die Hydroxyradikalbildung während der ROS-Modifikation (reaktive Sauerstoffspezies) von Chromatin nachzuweisen
  • im [3H]-Mannitolpermeabilitätsassay und außerdem als Komponente in Puffer B zum Messen der Transmonoschichtverdünnungspotenziale
  • als Komponente in extrazellulärer Aufzeichnungslösung für Patch-Clamp-Aufzeichnungen ganzer Zellen
Biochem./physiol. Wirkung
D-Mannitol wird als Osmosemittel für die Behandlung von Hirnschwellungen eingesetzt.
Ein Zuckeralkohol, der die Geschmacksknospen für süß anspricht. Wird für Untersuchungen zur Inhibition von Süße verwendet.
Sonstige Hinweise
Für einen umfassenden Überblick über unser vielfältiges Angebot an Zuckeralkoholen für Ihre Forschung empfehlen wir Ihnen den Besuch unserer Seite zur Kategorie Kohlenhydrate.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Allosteric interactions between NMDA receptor subunits shape the developmental shift in channel properties
Sun W, et al.
Neuron, 94(1), 58-64 (2017)
Methods to examine tight junction physiology in cancer stem cells: TEER, paracellular permeability, and dilution potential measurements
Buchert M, et al.
Stem Cell Reviews and Reports, 8(3), 1030-1034 (2012)
Neurology of the Newborn, 459-459 (2008)
Sweeteners: Nutritional Aspects, Applications, and Production Technology, 59-59 (2012)
Antibodies against 4-hydroxy-2-nonenal modified epitopes recognized chromatin and its oxidized forms: role of chromatin, oxidized forms of chromatin and 4-hydroxy-2-nonenal modified epitopes in the etiopathogenesis of SLE
Al-Shobaili HA, et al.
Disease Markers, 33(1), 19-34 (2012)