Merck
1.05983
Supelco
D-Mannitol
for the determination of boric acid
Synonym(e):
Mannite
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H14O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.17
Beilstein:
1721898
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
EG-Index-Nummer:
200-711-8
NACRES:
SE.11
Qualitätsniveau
Form
powder
Selbstzündungstemp.
410 °C
Wirksamkeit
13500 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH-Wert
5-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
290-295 °C/4 hPa
mp (Schmelzpunkt)
167-170 °C (lit.)
Löslichkeit
213 g/L
Schüttdichte
400‑500 kg/m3
Lagertemp.
no temp limit
SMILES String
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1
InChIKey
FBPFZTCFMRRESA-KVTDHHQDSA-N
Anwendung
  • D-mannitol sensor based on molecularly imprinted polymer on electrode modified with reduced graphene oxide decorated with gold nanoparticles.: This study presents a mannitol sensor utilizing a molecularly imprinted polymer on a substrate modified with reduced graphene oxide and gold nanoparticles, emphasizing advances in analytical chemistry for precise detection of mannitol (Stradiotto et al., 2017).
  • Borate-polyol complexes in aqueous solution: determination of enthalpies by thermometric titrimetry.: Investigating the interactions between borate and polyols like mannitol, this research applies thermometric titrimetry to assess complex formation, providing key thermodynamic data relevant for analytical chemistry (Aruga, 1985).
Biochem./physiol. Wirkung
Ein Zuckeralkohol, der die Geschmacksknospen für süß anspricht. Wird für Untersuchungen zur Inhibition von Süße verwendet.
Hinweis zur Analyse
Identität (IR-Spektrum): entspricht
Schmelzpunkt: 166 – 169
Eignung zur Bestimmung von Borsäure: entspricht
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1