Merck
27285
Sigma-Aldrich
Ethylendiamintetraessigsäure Dinatriumsalz Dihydrat
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FCC, 99.0-101.0%
Synonym(e):
Dinatriumethylendiamintetraacetat Dihydrat, EDTA Dinatriumsalz, EDTA-Na2, Edathamil, Edetat Dinatriumsalz Dihydrat, Sequestrene Na2
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H14N2Na2O8 · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
372.24
Beilstein:
3900609
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.77
Agentur
tested according to BP
tested according to Ph. Eur.
tested according to USP
Qualitätsniveau
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
tested according to FCC
Assay
99.0-101.0%
Form
crystals
Qualität
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FCC
Eignung der Reaktion
reagent type: chelator
Verunreinigungen
residual solvents, complies
≤0.001% cyanide (CN)
≤0.001% heavy metals (as Pb)
≤0.1% nitrilotriacetic acid (HPLC) (HPLC)
Verlust
8.7-11.4% loss on drying, 200 °C, 3 h
pH-Wert
4-5 (20 °C, 5%)
mp (Schmelzpunkt)
248 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
water: soluble 100 g/L at 20 °C
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
Kationenspuren
As: ≤1 mg/kg
Ca:, in accordance
Fe: ≤10 mg/kg
Pb: ≤10 mg/kg
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES String
O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC(O)=O.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.2Na.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
InChIKey
OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Ethylendiamintetraessigsäure-Dinatriumsalz-Dihydrat, auch als EDTA bezeichnet, ist ein weit verbreiteter Chelator divalenter Kationen wie Ca⁺². Es kann von Metallionen abhängige Proteasen hemmen, wie etwa die Calcium-abhängigen Cysteinproteasen. EDTA wirkt auch als Chelator des Zn-Ions und hemmt Metalloproteasen, die Zink für ihre Aktivität benötigen.
Anwendung
Das Dinatriumsalz-Dihydrat der Ethylendiamintetraessigsäure dient zusammen mit Na2HPO4 und Zitronensäure zur Herstellung von Na2EDTA-McIlvaine-Puffer. Eine wässrige Lösung des Dinatriumsalz-Dihydrats der Ethylendiamintetraessigsäure wird außerdem für die photokatalytische Wasserstoffproduktion genutzt.
Chelatbildner mit divalenten Kationen. Blockiert Enzyme wie Metallproteasen, die für ihre Aktivität divalente Kationen benötigen.
Sonstige Hinweise
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um weitere Informationen zu unserem Sortiment an Biochemikalien zu erhalten.
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation
Zielorgane
Respiratory Tract
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Sinan Akbayram et al.
Clinical and applied thrombosis/hemostasis : official journal of the International Academy of Clinical and Applied Thrombosis/Hemostasis, 17(5), 494-496 (2010-06-10)
Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA)-dependent pseudothrombocytopenia (PTCP) is the phenomenon of a spurious low platelet count due to antiplatelet antibodies that cause platelet clumping in blood anticoagulated with EDTA. The aggregation of platelets in EDTA-dependent PTCP is usually prevented by other anticoagulants
Solvent-free hydrothermal synthesis of anatase TiO2nanoparticleswith enhanced photocatalytic hydrogen production activity.
Ayad F. Alkaim
Applied Catalysis A: General, 466, 32- 37 (2013)
Haruthai Sangjarusvichai et al.
Talanta, 79(4), 1036-1041 (2009-07-21)
In this report, we aimed to extend our previous efforts toward the evaluation of sulfonamides (SAs) with a boron-doped diamond (BDD) electrode. We improved this method by reducing the analysis time using a monolithic column coupled with amperometric detection to
Evaluation of EDTA as the chelator in the biuret reagent.
H Van Kley et al.
Clinical chemistry, 19(6), 621-623 (1973-06-01)
Suli Huang et al.
PloS one, 10(2), e0117007-e0117007 (2015-02-07)
microRNA (miRNA) plays a role in the pathogenesis of ischemic stroke, and single nucleotide polymorphisms in miRNA genes may contribute to disease susceptibility. However, the effect of miR-146a, miR-196a2, and miR-499 polymorphisms on ischemic stroke susceptibility has been rarely reported.
Artikel
LC/LC-MS method identifies 8 aminoglycosides in pork using Discovery® DSC-18 SPE and Ascentis® Express C18 UHPLC, per Chinese standards.