Merck
E4009
Sigma-Aldrich
Eosin Y
Dye content ~99%, Powder
Synonym(e):
2′,4′,5′,7′-Tetrabromfluorescein, Bromfluorescein, Bromosäure J. TS, XL, oder XX, Bronze Bromo ES, Eosin gelblich, Eosinsäure, Solvent red 43, Säurerot 87
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H8Br4O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
647.89
Farbindexnummer:
45380:2
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.47
product name
Eosin Y, Dye content ~99 %
Form
powder
Qualitätsniveau
Zusammensetzung
Dye content, ~99%
Farbe
light red to red/pink
Löslichkeit
ethanol: 1 mg/mL
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
Oc1c(Br)cc2c(Oc3c(Br)c(O)c(Br)cc3C24OC(=O)c5ccccc45)c1Br
InChI
1S/C20H8Br4O5/c21-11-5-9-17(13(23)15(11)25)28-18-10(6-12(22)16(26)14(18)24)20(9)8-4-2-1-3-7(8)19(27)29-20/h1-6,25-26H
InChIKey
DBZJJPROPLPMSN-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Eosin Y wird verwendet als Farbstoff:
  • zur Bestimmung der Lage von Gehirnschnitten
  • zum Färben von fixiertem Lebergewebe
  • für die histologische Untersuchung von Gehirnschnitten aus dem dorsalen Hippocampus
Biochem./physiol. Wirkung
Eosin Y ist ein Xanthenfarbstoff und wird für die Differenzialfärbung von Bindegewebe und Zytoplasma verwendet. In der Histopathologie wird es als Gegenfärbung nach Hämytoxylin und vor Methylblau angewendet. Es wird auch als Hintergrundfärbung verwendet, um den Kontrast bei Nuklearfärbungen zu erhöhen.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Antonello Mai et al.
Journal of medicinal chemistry, 51(7), 2279-2290 (2008-03-20)
A number of new compounds bearing two ortho-bromo- and ortho, ortho-dibromophenol moieties linked through a saturated/unsaturated, linear/(poly)cyclic spacer (compounds 1- 9) were prepared as simplified analogues of AMI-5 (eosin), a recently reported inhibitor of both protein arginine and histone lysine
An immunohistochemical analysis of SERT in the blood-brain barrier of the male rat brain.
Young LW, et al.
Histochemistry and Cell Biology, 144, 321-321 (2015)
Florian Ménard et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 17(22), 7647-7657 (2009-10-13)
This paper reports the synthesis and characterization of a new class of tetrabenzoporphyrins bearing glucosyl or polyamine units on meso positions to improve the targeting of cancer cells. Photocytotoxic activity of these photosensitizers was tested on cell lines HaCaT and
The effects of simvastatin on hippocampal caspase-3 and Bcl-2 expression following kainate-induced seizures in rats.
Sun J, et al.
International Journal of Molecular Medicine, 30, 739-739 (2012)
Inactivation of NF-kappaB p50 leads to insulin sensitization in liver through post-translational inhibition of p70S6K.
Gao Z, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 284, 18368-18368 (2009)