Wichtige Dokumente
318906
Eosin Y -Lösung
5 wt. % in H2O
Synonym(e):
2′,4′,5′,7′-Tetrabromfluorescein Dinatriumsalz, Eosin gelblich -Lösung, Säurerot 87
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Qualitätsniveau
Konzentration
5 wt. % in H2O
Farbe
red to very dark red
Dichte
1.015 g/mL at 25 °C
λmax
518 nm
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)c1ccccc1C2=C3C=C(Br)C(=O)C(Br)=C3Oc4c(Br)c([O-])c(Br)cc24
InChI
1S/C20H8Br4O5.2Na/c21-11-5-9-13(7-3-1-2-4-8(7)20(27)28)10-6-12(22)17(26)15(24)19(10)29-18(9)14(23)16(11)25;;/h1-6,25H,(H,27,28);;/q;2*+1/p-2
InChIKey
SEACYXSIPDVVMV-UHFFFAOYSA-L
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?