915297
4CzIPN
≥99.9%
Synonym(e):
1,2,3,5-Tetrakis(carbazol-9-yl)-4,6-dicyanobenzene, 2,4,5,6-Tetrakis(9H-carbazol-9-yl) isophthalonitrile
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥99.9%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
Verwandte Kategorien
Anwendung
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3