Merck
HT110280
Sigma-Aldrich
Eosin-Y-Lösung, wässrig
About This Item
UNSPSC-Code:
41116124
NACRES:
NA.47
Form
solution
Qualitätsniveau
Haltbarkeit
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
Konzentration
0.5 % (w/v) in water
Anwendung(en)
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
Anwendung
Zytoplasmatische Gegenfärbung für allgemeine Zwecke. Zur Verwendung bei Hämatoxylin- und Eosin-Färbeverfahren.
Sonstige Hinweise
Zertifiziertes Eosin Y, 0,5 % (w/v) in Wasser. Nicht angesäuert.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
You-Soub Lee et al.
Molecules and cells, 43(10), 889-897 (2020-10-30)
K-RAS is frequently mutated in human lung adenocarcinomas (ADCs), and the p53 pathway plays a central role in cellular defense against oncogenic K-RAS mutation. However, in mouse lung cancer models, oncogenic K-RAS mutation alone can induce ADCs without p53 mutation
Nicola E Owen et al.
EBioMedicine, 56, 102794-102794 (2020-05-27)
BMP9, originating from the liver, and BMP10 are circulating BMPs that preserve vascular endothelial integrity. We assessed BMP9, BMP10 and soluble endoglin (sEng) levels and their relationships to liver disease severity and associated pulmonary vascular syndromes in a cohort of