Wichtige Dokumente
HT110132
Eosin-Y-Lösung, alkoholisch
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solution
Qualitätsniveau
Haltbarkeit
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
Konzentration
0.5 % (w/v) in acidified ethanol
Anwendung(en)
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
55.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
13 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Verwandter Inhalt
Learn about the criticality of biological tissue staining for research and clinical pathology using standard and special stains and dyes.
Informationen zur wichtigen Bedeutung der Färbung biologischer Gewebe für die Forschung und klinische Pathologie unter Anwendung von Standardfärbungen und spezieller Färbemittel und Farbstoffe.