Merck
C52802
Sigma-Aldrich
5-Chlor-2-methylindol
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H8ClN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
165.62
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.47
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
110-114 °C (lit.)
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
Cc1cc2cc(Cl)ccc2[nH]1
InChI
1S/C9H8ClN/c1-6-4-7-5-8(10)2-3-9(7)11-6/h2-5,11H,1H3
InChIKey
WUVWAXJXPRYUME-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)