Wichtige Dokumente
469165
N-Z-L-Serinmethylester
95%
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
bp
170 °C/0.01 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
41-43 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
COC(=O)[C@H](CO)NC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C12H15NO5/c1-17-11(15)10(7-14)13-12(16)18-8-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10,14H,7-8H2,1H3,(H,13,16)/t10-/m0/s1
InChIKey
CINAUOAOVQPWIB-JTQLQIEISA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?