Merck
C2163000
Ciclosporin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Cyclosporin A, Antibiotic S 7481F1
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C62H111N11O12
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1202.61
Beilstein:
3647785
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
ciclosporin
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC[C@@H]1NC(=O)[C@H]([C@H](O)[C@H](C)C\C=C\C)N(C)C(=O)[C@H](C(C)C)N(C)C(=O)[C@H](CC(C)C)N(C)C(=O)[C@H](CC(C)C)N(C)C(=O)[C@@H](C)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](CC(C)C)N(C)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)N(C)C(=O)CN(C)C1=O)C(C)C
InChI
1S/C62H111N11O12/c1-25-27-28-40(15)52(75)51-56(79)65-43(26-2)58(81)67(18)33-48(74)68(19)44(29-34(3)4)55(78)66-49(38(11)12)61(84)69(20)45(30-35(5)6)54(77)63-41(16)53(76)64-42(17)57(80)70(21)46(31-36(7)8)59(82)71(22)47(32-37(9)10)60(83)72(23)50(39(13)14)62(85)73(51)24/h25,27,34-47,49-52,75H,26,28-33H2,1-24H3,(H,63,77)(H,64,76)(H,65,79)(H,66,78)/b27-25+/t40-,41+,42-,43+,44+,45+,46+,47+,49+,50+,51+,52-/m1/s1
InChIKey
PMATZTZNYRCHOR-CGLBZJNRSA-N
Angaben zum Gen
human ... PPIA(5478)
Allgemeine Beschreibung
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Ciclosporin EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biochem./physiol. Wirkung
Ein Pilzmetabolit mit wirksamen immunsuppressiven Eigenschaften. Er hemmt die T-Zell-Rezeptor-Signaltransduktion über die Bildung eines Cyclosporin A−Cyclophilin Komplexes, der Calcineurin (Protein Phosphatase 2B) inhibiert. Hemmt die durch Interleukin 1?, Lipopolysaccharide und TNF induzierte Stickoxid-Synthese. Kann die Freisetzung von Cytochrom c aus Mitochondrien blockieren.
Leistungsstarkes Immunsuppressivum; hemmt durch Interleukin 1α, Lipopolysaccharide und TNFα induzierte Stickstoffoxidsynthese; Hemmt die Cytochrom c-Freigesetzung aus Mitochondrien.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Sales restrictions may apply.
Ähnliches Produkt
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 3
1 of 3
Marcel B M Teunissen et al.
The Journal of investigative dermatology, 134(12), 2898-2907 (2014-06-20)
IL-17A is pivotal in the etiology of psoriasis, and CD8(+) T cells with the ability to produce this cytokine (Tc17 cells) are over-represented in psoriatic lesions. Here we demonstrate that the frequency of Tc17 cells in peripheral blood of psoriasis
Anne I Dipchand et al.
Pediatric transplantation, 18(7), 764-770 (2014-08-15)
Cardiac remodeling is associated with plasma biomarkers of fibrinogenesis, inflammation, and oxidative stress, and upregulation of mitogenic, pro-fibrotic, and apoptotic signaling pathways. Our primary objective was to evaluate biomarker and subcellular myocardial changes in pediatric heart transplant recipients. Fifty-two-week prospective
Yasuo Morishima et al.
Blood, 125(7), 1189-1197 (2014-12-19)
We hypothesized that the compatibility of each HLA loci between donor and patient induced divergent transplant-related immunologic responses, which attributed to the individualized manifestation of clinical outcomes. Here, we analyzed 7898 Japanese pairs transplanted with T-cell-replete marrow from an unrelated
Angela C Webster et al.
BMJ (Clinical research ed.), 331(7520), 810-810 (2005-09-15)
To compare the positive and negative effects of tacrolimus and ciclosporin as initial treatment for renal transplant recipients. Systematic review. Reports of comparative randomised trials of tacrolimus and ciclosporin identified by searches of Medline, Embase, the Cochrane Register of Controlled
K J Tinckam et al.
American journal of transplantation : official journal of the American Society of Transplantation and the American Society of Transplant Surgeons, 15(2), 417-426 (2015-01-24)
Donor-specific HLA antibodies (DSA) have an adverse effect on short-term and long-term lung transplant outcomes. We implemented a perioperative strategy to treat DSA-positive recipients, leading to equivalent rejection and graft survival outcomes. Pretransplant DSA were identified to HLA-A, B, C